Läs mer
Furaneol (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30386815
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30386815 25 g
1 options
Produktkod. 30386815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47102025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade)
CAS 3658-77-3
Molekylformel C6H8O3
Kvantitet 25 g
Synonym 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade), 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, 2,5-Dimethyl-3-hydroxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran, 2,5-Dimethyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Alletone, Furaneol, Pineapple Ketone
InChI formel InChI=1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
LEDER CC1OC(=C(O)C1=O)C
IUPAC-namn 4-hydroxy-2,5-dimetylfuran-3-one
Molekylvikt (g/mol) 128.13
Formel vikt 128.0473