Läs mer
Furaprofen, MedChemExpress
Produktkod. 16452448
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16452448 5 mg
1 options
Produktkod. 16452448 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00213
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Furaprofen (R803) is an effective HCV replication inhibitor. Furaprofen (R803) is substantially more potent against genotype 1a and 1b replicons (EC50, ∼30 nM) than against the genotype 2a replicon (EC50, ∼1,000 nM).
Furaprofen (R803) is an effective HCV replication inhibitor. Furaprofen (R803) is substantially more potent against genotype 1a and 1b replicons (EC50, ∼30 nM) than against the genotype 2a replicon (EC50, ∼1,000 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furaprofen
CAS 67700-30-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14O3
Kvantitet 5 mg
Synonym R803
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (938.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C(C1=CC=CC2=C1OC=C2C3=CC=CC=C3)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 266.29
Formel vikt 266.29
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus