missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Furathiocarb, TRC

Produktkod. 30132836
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132836 100 mg
30041007 5 mg
17969179 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF863780100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 65907-30-4
Molekylformel C18 H26 N2 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 382.47
Synonym CGA 73102, Deltanet, Furathiocarb, Promet, Promet 666SCO, 6-Oxa-3-thia-2,4-diazadecanoic acid, 2,4-dimethyl-5-oxo-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester
IUPAC-namn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[butoxycarbonyl(methyl)amino]sulfanyl-N-methylcarbamate
LEDER CCCCOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Furathiocarb
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26N2O5S/c1-6-7-11-23-16(21)19(4)26-20(5)17(22)24-14-10-8-9-13-12-18(2,3)25-15(13)14/h8-10H,6-7,11-12H2,1-5H3
Formel vikt 382.1562
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.