Läs mer
Furathiocarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furathiocarb |
| CAS | 65907-30-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H26 N2 O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CGA 73102, Deltanet, Furathiocarb, Promet, Promet 666SCO, 6-Oxa-3-thia-2,4-diazadecanoic acid, 2,4-dimethyl-5-oxo-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26N2O5S/c1-6-7-11-23-16(21)19(4)26-20(5)17(22)24-14-10-8-9-13-12-18(2,3)25-15(13)14/h8-10H,6-7,11-12H2,1-5H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[butoxycarbonyl(methyl)amino]sulfanyl-N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.47 |
| Visa mer |