Läs mer
Furazabol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furazabol |
| CAS | 1239-29-8 |
| Molekylformel | C20H30N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (5α,17β)-17-Methylandrostano[2,3-c][1,2,5]oxadiazol-17-ol, 2,3,3aα,3bβ,4,5,5aα,6,10,10a,10bα,11,12,12a-Tetradecahydro-1α,10aβ,12aβ-trimethyl-1H-cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c][1,2,5]oxadiazol-1-ol, 17-Methyl- 5α-androstano[2,3-c][1,2,5]oxadiazol-17β-ol, 17-Methyl-5α-androstano[2,3-c]furazan- 17β-ol, 5α-Androstano[2,3-c]furazan-17β-ol, 17-methyl-, Frazalon, Miotolon, Qu Zhi Shu |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N2O2/c1-18-11-17-16(21-24-22-17)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)23/h12-15,23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)S[C@@H](C(O)=O)Cc1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.2307 |