Läs mer
Furazolidon, 98 %
Produktkod. 11495766
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495766 100 g 100g
11485766 25 g 25g
11405776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20834.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-45-8 | C8H7N3O5 | 225,16 g/mol
Monoaminoxidashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-45-8
Molekylformel C8H7N3O5
Molekylvikt (g/mol) 225.16
MDL-nummer MFCD00010550
InChI-nyckel PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Synonym furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
IUPAC-namn 3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylidenamino]-1,3-oxazolidin-2-on
LEDER C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furazolidone
Smältpunkt 254 °C till 256 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 225.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.