Läs mer
Furazolidone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316427
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30316427 100 mg
1 options
Produktkod. 30316427 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13970200100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furazolidone
CAS 67-45-8
Analyt- eller komponentnamn Furazolidone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H7 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Oxazolidinone, 3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (8CI), 3-(5-aci-Nitro-2(5H)-furylidenemethylimino)-2-oxooxazolidinium hydroxide, inner salt (6CI), 3-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 2-Furanmethanimine, 5-nitro-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Dependal-M, Diafuron, Foroxone, Furaxon, Furaxone, Furazol, Furazolidinone, Furazolidon, Furazon, Furidon, Furovag, Furox, Furoxal, Furoxane, Furoxon, Furoxone, Furoxone Swine Mix, Furozolidine, Giardil, Giarlam, Medaron, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2-oxazolidone, NF 180, NSC 6469, Neftin, Nicolen, Nifulidone, Nitrofurazolidone, Nitrofuroxon, Optazol, Ortazol, Puradin, Roptazol, Tikofuran, Trifurox
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
LEDER [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CCOC2=O)cc1
IUPAC-namn 3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 225.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 225,0386 g/mol