Läs mer
Furazolidon, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454812 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454812 25 g 25g
11434812 1 g 1g
11444812 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454812 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219346525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 SEK
    3096.35 SEK / 25g
    Save 158.65 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 67-45-8
Molekylformel C8H7N3O5
Molekylvikt (g/mol) 225.16
InChI-nyckel PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Synonym furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
IUPAC-namn 3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylidenamino]-1,3-oxazolidin-2-on
LEDER C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furazolidone
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.2
Fysisk form Pulver