Läs mer
Furazolidon, TRC
Produktkod. 17962045
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962045 10 g
17942075 100 mg
17934685 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17962045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86410010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-45-8
Molekylformel C8 H7 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 225.16
Synonym Furazolidone, 2-Oxazolidinone, 3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (8CI), 3-(5-aci-Nitro-2(5H)-furylidenemethylimino)-2-oxooxazolidinium hydroxide, inner salt (6CI), 3-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 2-Furanmethanimine, 5-nitro-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Dependal-M, Diafuron, Foroxone, Furaxon, Furaxone, Furazol, Furazolidinone, Furazolidon, Furazolidone, Furazon, Furidon, Furovag, Furox, Furoxal, Furoxane, Furoxon, Furoxone, Furoxone Swine Mix, Furozolidine, Giardil, Giarlam, Medaron, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2-oxazolidone, NF 180, NSC 6469, Neftin, Nicolen, Nifulidone, Nitrofurazolidone, Nitrofuroxon, Optazol, Ortazol, Puradin, Roptazol, Tikofuran, Trifurox
IUPAC-namn 3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-on
LEDER [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CCOC2=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furazolidone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
Formel vikt 225.0386