Läs mer
Furegrelate Sodium Salt, ≥99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7082270
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
Produktkod. 15403989
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61378.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hämmare av trommaxansyntetas
Hämmare av trommaxansyntetas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85666-17-7
Molekylformel C15H10NNaO3
Synonym U-63557A; Sodium furegrelate
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Beskrivning White to Off-white
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
För användning med (applikation) Inhibitor of thrombaxane synthetase
Analysera ≥99%
Formel vikt 275.20g/mol
Löslighet Soluble in water at approximately 15mg/ml
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Crystalline solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.