Läs mer
Furfural-3,4,5-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furfural-3,4,5-d3 |
| CAS | 53599-40-9 |
| Molekylformel | C5 D3 H O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde, 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1oc(C=O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,4,5-trideuteriofuran-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.1025 |
| Formel vikt | 99.04 g/mol |
| Visa mer |