Läs mer
Furfural-3,4,5-d3 (stabilized with BHT), TRC
Produktkod. 30402290
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30402290 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30402290 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86417150MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfural-3,4,5-d3
CAS 53599-40-9
Molekylformel C5 D3 H O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde, 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde (9CI)
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D
LEDER [2H]c1oc(C=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 3,4,5-trideuteriofuran-2-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 99.1025
Formel vikt 99.04
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.