Läs mer
Furfural-d4 (Stabilized with BHT), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furfural-d4 |
| CAS | 1219803-80-1 |
| Molekylformel | C5 2H4 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde-d (ACI), Furfural-d4, Furfural-D4, 2-Furancarboxaldehyde-d4, 2-Furaldehyde-d4, 2-Furanal-d4, Furane-2-carbaldehyde-d4, Furfuraldehyde-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]C(=O)c1oc([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | deuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.11 |
| Formel vikt | 100.0462 |