Läs mer
Furfural, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324844
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324844 100 mg
1 options
Produktkod. 30324844 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13972100100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfural
CAS 98-01-1
Analyt- eller komponentnamn Furfural
Frakt skick +20°C
Molekylformel C5 H4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
LEDER O=Cc1occc1
IUPAC-namn furan-2-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 96.08
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 96.0211 g/mol