Läs mer
Furfural Mixture 1 5000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325414
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325414 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30325414 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000387AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol
CAS 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2
Analyt- eller komponentnamn Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetone
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL