Läs mer
Furfuralblandning 2 5000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| CAS | 88-14-2, 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2-Furancarboxylic Acid 5000 μg/mL∣Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL |