Läs mer
Furfural, TRC
Produktkod. 30133276
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133276 100 mL
30136508 250 mL
18062940 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF864170100ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-01-1
Molekylformel C5 H4 O2
Molekylvikt (g/mol) 96.08
Synonym Furane-2-carbaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde (9CI, ACI), 2-Furaldehyde (8CI), 2-Formylfuran, 2-Furanal, 2-Furanaldehyde, 2-Furancarbaldehyde, 2-Furancarbonal, 2-Furfural, 2-Furfuraldehyde, 2-Furylaldehyde, 2-Furylcarboxaldehyde, Artificial ant oil, Fural, Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde, Furancarbonal, Furfural, Furfuraldehyde, Furfurals, Furfurol, Furfurole, Furfurylaldehyde, Furole, NSC 8841, Pyromucic aldehyde, α-Furole, 2-Furfurol
IUPAC-namn furan-2-karbaldehyd
LEDER O=Cc1occc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfural
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mL
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Formel vikt 96.0211
Procent renhet >95%