Läs mer
Furfuraldehyde, Technical, Plastic Coated Container, Fisher Chemical
Produktkod. 10599760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10599760 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10599760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/2080/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
CAS 98-01-1
Smältpunkt -37°C
Färg Amber to Brown
pH 3.5 to 4.5
Kokpunkt 159°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C5H4O2
MDL-nummer MFCD00003229
Kvantitet 2.5 L
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
InChI-nyckel HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=CC=CO1
IUPAC-namn furan-2-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 96.09
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
Formel vikt 96.08g/mol
Ångtryck 1mbar at 20°C
Fysisk form Liquid