Läs mer
Furfuryl acetate, 97%
Produktkod. 11438146
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438146 25 g 25g
11448146 100 g 100g
11458146 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15285.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-17-6 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Furfurylacetat är en smakgivande ingrediens. Det användes i syntesen av 5-acetoximetyl-2-vinylfuran och 5-hydroximetyl-2-vinylfuran via Vilsmeier-Haack och Wittig-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Furfurylacetat är en smakgivande ingrediens. Det användes i syntesen av 5-acetoximetyl-2-vinylfuran och 5-hydroximetyl-2-vinylfuran via Vilsmeier-Haack och Wittig-reaktioner.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-17-6
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00003251
InChI-nyckel CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl acetate, 2-furanmethanol, acetate, 2-furanmethanol acetate, 2-acetoxymethylfuran, furfuryl alcohol, acetate, acetic acid furfurylester, acetic acid furfuryl ester, 2-furanmethyl acetate, 2-furfuryl acetate, 2-furylmethyl acetate
PubChem CID 12170
IUPAC-namn furan-2-ylmetylacetat
LEDER CC(=O)OCC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfuryl acetate
Densitet 1.118
Kokpunkt 175°C to 177°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 25 g
Beilstein 116128
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.