Läs mer
Furfuryl Alcohol, 98%
Produktkod. 10701155 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 10701155
Brand: Thermo Scientific Acros 119790100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-00-0
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.1
MDL-nummer MFCD00003252
InChI-nyckel XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC-namn furan-2-ylmetanol
LEDER C1=COC(=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfuryl alcohol
Smältpunkt -29°C
Färg Gult
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Kokpunkt 170°C
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Brytningsindex 1.4850 to 1.488
Kvantitet 10 L
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Merck Index 15, 4334
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible but unstable
Viskositet 5 mPa.s (25°C)
Formel vikt 98.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.