Läs mer
Furfuryl alcohol, 98%
Produktkod. 11484403
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484403 250 g 250g
11474403 50 g 50g
11464403 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10968.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Furfurylalkohol användes vid syntes av kontinuerliga titankarbidnanofibrer/nanoband. Furfurylalkohol är ett effektivt fångstmedel för bestämning av singlettsyre i naturliga vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Furfurylalkohol användes vid syntes av kontinuerliga titankarbidnanofibrer/nanoband. Furfurylalkohol är ett effektivt fångstmedel för bestämning av singlettsyre i naturliga vatten.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara behållare väl tillslutna på en sval, välventilerad plats. Förvaras i korrekt märkta behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-00-0
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.101
MDL-nummer MFCD00003252
InChI-nyckel XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC-namn furan-2-ylmetanol
LEDER C1=COC(=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfuryl alcohol
Smältpunkt -31°C
Densitet 1.129
Kokpunkt 170°C to 171°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.487
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2874
Beilstein 106291
Merck Index 14,4305
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 98.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.