Läs mer
Furfuryl Alcohol, TRC
Produktkod. 30133537
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133537 50 g
30133782 250 g
18053240 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133537 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86422050G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-00-0
Molekylformel C5 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 98.1
Synonym 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol, 2-Furanmethanol, Furfuryl alcohol (8CI), 2-(Hydroxymethyl)furan, 2-Furancarbinol, 2-Furanylmethanol, 2-Furfuryl alcohol, 2-Furylcarbinol, 2-Furylmethyl alcohol, 5-Hydroxymethylfuran, Chem-Rez 200, Chem-Rez Fury 454, Furfuralcohol, Furfuranol, Furylcarbinol, NSC 8843, α-Furfuryl alcohol, α-Furylcarbinol
IUPAC-namn furan-2-ylmethanol
LEDER OCc1occc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfuryl Alcohol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Formel vikt 98.0368