Läs mer
Furfuryl-d5 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxymethylfuran furfuryl-d5 |
| CAS | 1398065-62-7 |
| Molekylformel | C5 2H5 H O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-Furanmethan-α,α,3,4,5-d5-ol, Furfuryl alcohol-d5, 2-Hydroxymethylfuran-d5, 2-Hydroxymethylfuran-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6 H,4H2/i1D,2 D,3 D,4D2 |
| LEDER | [2 H]c1oc(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.13 |
| Formel vikt | 103.0682 g/mol |
| Visa mer |