missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Furfuryl-d5-amine, CDN

Produktkod. 30323516
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323516 0.05 g
30319835 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323516 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65020.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Furfurylamine-D5
CAS 1219799-26-4
Molekylformel C5 D5 H2 N O
Kvantitet 0.05 g
Synonym Furfuryl-d5-amine, (Furan-2-yl-3,4,5-d3)methan-d2-amine, 2-Furanylmethanamine-d5, 2-Furfurylamine-D5
InChI formel InChI=1 S/C5H7NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3 H,4,6H2/i1D,2 D,3 D,4D2
LEDER [2 H]c1oc(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])N
IUPAC-namn dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methanamine
Molekylvikt (g/mol) 102.146
Formel vikt 102.0841 g/mol
Procent renhet 97 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.