Läs mer
Furfurylglycidyleter, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10285721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10285721 5 g Glasflaska 5g
10357521 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348490050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5380-87-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5380-87-0
Molekylformel C8H10O3
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00013348
InChI-nyckel RUGWIVARLJMKDM-UHFFFAOYNA-N
Synonym furfuryl glycidyl ether, 2-oxiran-2-ylmethoxy methyl furan, 2,3-epoxypropyl-furfurylether, 2-oxiranylmethoxy methyl furan, 2-2,3-epoxypropoxy methyl furan, furan, 2-oxiranylmethoxy methyl, furan, 2-2,3-epoxypropoxy methyl
PubChem CID 94306
IUPAC-namn 2-(oxiran-2-ylmetoximetyl)furan
LEDER C(OCC1=CC=CO1)C1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfuryl glycidyl ether
Färg Färglös till orange
Densitet 1.1220g/mL, 1.122
Kokpunkt 103.0°C to 104.0°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4800 to 1.4820
Kvantitet 5 g
Formel vikt 154.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.