Läs mer
Furfuryl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11494007
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494007 100 g 100g
11474007 5 g 5g
11484007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19410.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4650-60-6 | C6H5NOS | 139.172 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4650-60-6
Molekylformel C6H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 139.172
MDL-nummer MFCD00014112
InChI-nyckel ICXYINJACKJQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl isothiocyanate, 2-isothiocyanatomethyl furan, 2-furylmethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatomethyl-furan, furan, 2-isothiocyanatomethyl, 2-furanylmethyl isothiocyanate, 2-furylmethanisothiocyanate, furfurylisothiocyanate, furylmethylisothiocyanate, 7-bromo-quinolin-2-ylamine
PubChem CID 78380
IUPAC-namn 2-(isothiocyanatomethyl)furan
LEDER C1=COC(=C1)CN=C=S
Specifications
Kemiskt namn eller material Furfuryl isothiocyanate
Densitet 1.39
Kokpunkt 64°C to 68°C (2 mmHg)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5655
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1281561
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 139.18
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.