Läs mer
Furfuryl mercaptan, 98+%
Produktkod. 11410487
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410487 25 g 25g
11420487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22380.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-02-2 | C5H6OS | 114.162 g/mol
Furfuryl Mercaptam är en flyktig smakkomponent i majstortillachips.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Furfuryl Mercaptam är en flyktig smakkomponent i
majstortillachips.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-02-2
Molekylformel C5H6OS
Molekylvikt (g/mol) 114.162
MDL-nummer MFCD00003254
InChI-nyckel ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
PubChem CID 7363
IUPAC-namn furan-2-ylmetantiol
LEDER C1=COC(=C1)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfuryl mercaptan
Densitet 1.132
Kokpunkt 155°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Odör Strong
Brytningsindex 1.5315
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1228
Beilstein 383594
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 114.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.