Läs mer
Furfuryl Mercaptan, TRC
Produktkod. 30406873
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30406873 25 g
1 options
Produktkod. 30406873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86430025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan-2-ylmethanethiol
CAS 98-02-2
Molekylformel C5 H6 O S
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Furanmethanethiol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (2-Furanyl)methylmercaptan, 2-(Mercaptomethyl)furan, 2-Furfurylmercaptan, 2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanethiol, 2-Furylmethyl mercaptan, 2-Furylmethylthiol, Furan-2-ylmethanethiol, Furfuryl mercaptan, Furfuryl thiol, Furfurylthiol, NSC 41142
InChI formel InChI=1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
LEDER SCc1occc1
IUPAC-namn furan-2-ylmethanethiol
Molekylvikt (g/mol) 114.165
Formel vikt 114.014