Läs mer
Furfulylamin, 99+%
Produktkod. 10616502 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10616502 250 mL Glasflaska 250ml
10244820 5 mL Glasflaska 5ml
10307040 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10616502 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 SEK
    679.65 SEK / 250ml
    Save 95.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-89-0
Molekylformel C5H7NO
Molekylvikt (g/mol) 97.12
MDL-nummer MFCD00003258
InChI-nyckel DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC-namn furan-2-ylmetanamin
LEDER C1=COC(=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfurylamine
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -70 °C
Färg Brun-gul till färglös
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 145 °C till 146 °C (761,0 mmHg)
Flampunkt 37 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4890 till 1,491
Kvantitet 250 mL
Beilstein 18, 584
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Viskositet 1,6 mPa (20 °C)
Formel vikt 97.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.