Läs mer
(Furfuryltio)aceton, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11475377
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475377 5 g 5g
11485377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22724.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58066-86-7
Molekylformel C8H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 170.23
MDL-nummer MFCD02683098
InChI-nyckel WWWHLSMCOBIZNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylthio acetone, 1-furan-2-ylmethylsulfanyl propan-2-one, 1-furfurylthio-2-propanone, 1-furan-2-ylmethyl sulfanyl propan-2-one, 1-2-furylmethylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone,1-2-furanylmethyl thio, 2-propanone, 1-2-furanylmethyl thio, 1-2-furylmethyl sulfanyl acetone, furfurythioacetone, furfurylthioacetone
PubChem CID 226249
IUPAC-namn 1-(furan-2-ylmetylsulfanyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CSCC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Furfurylthio)acetone
Kvantitet 5 g
Formel vikt 170.23
Procent renhet 96%