Läs mer
Carbolite™ Ugn med Uniform Temperature Envelope
Produktkod. 12183300
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
15 l
23 l
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Mått (D x B x H) Inredning:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning unitSize
12183300 15 l 1600 °C 305 x 220 x 220 mm Varje
10704923 23 l 1200 °C 400 x 245 x 235 mm Varje
12953741 23 l 1300 °C 400 x 245 x 235 mm Varje
12933741 5 l 1300 °C 250 x 140 x 135 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12183300 Leverantör Carbolite™ Leverantörsnummer RHF1615230SN+&02301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmelse med BSEN 61010
Controllertyp 301 PID-regulator
Kapacitet (metrisk) 15 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Typ Ugn
För användning med (applikation) För användning vid kvalitetskontroll, värmebehandling och forskning av keramiska material.
Mått (D x B x H) Inredning 305 x 220 x 220 mm
Bredd (metrisk) 690 mm
Bredd (metrisk) Interiör 220 mm
Höjd (metrisk) 810 mm
Höjd (metrisk) interiör 220 mm
Djup (metriskt) 780 mm
Djup (metrisk) interiör 305 mm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 10000 w
Spänning 230 V
Wattal 10000 w
Frekvens 50/60 Hz