Läs mer
Carbolite™ Ugn med Uniform Temperature Envelope
Kapacitet (metrisk):
5 L
15 L
23 L
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Mått (D x B x H) Inredning:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | 301 PID-regulator |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Typ | Ugn |
| Mått (D x B x H) Inredning | 250 x 140 x 135 mm |
| Bredd (metrisk) | 375 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 140 mm |
| Höjd (metrisk) | 585 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 135 mm |
| Djup (metriskt) | 485 mm |
| Visa mer |