Läs mer
Carbolite™ Ugn med Uniform Temperature Envelope
Produktkod. 12953741
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
15 l
23 l
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Mått (D x B x H) Inredning:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning unitSize
12953741 23 l 1300 °C 400 x 245 x 235 mm Varje
12183300 15 l 1600 °C 305 x 220 x 220 mm Varje
10704923 23 l 1200 °C 400 x 245 x 235 mm Varje
12933741 5 l 1300 °C 250 x 140 x 135 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12953741 Leverantör Carbolite™ Leverantörsnummer CWF1323230SN+&02301
Specifikationer
Controllertyp 301 PID-regulator
Kapacitet (metrisk) 23 l
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Typ Ugn
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 245 x 235 mm
Bredd (metrisk) 505 mm
Bredd (metrisk) Interiör 254 mm
Höjd (metrisk) 705 mm
Höjd (metrisk) interiör 235 mm
Djup (metriskt) 675 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 7000 w
Spänning 230 V
Wattal 7000 w
Frekvens 50/60 Hz