Läs mer
Furo[3,2-b]pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468695 250 mg 250mg
15448695 1 g 1g
15458695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33908.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2019997-40-9
Molekylformel C13H16BNO3
Molekylvikt (g/mol) 245.09
MDL-nummer MFCD18255044
InChI-nyckel NCPRRWXGBQZDIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furo 3,2-b pyridine
PubChem CID 99738269
IUPAC-namn 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furo[3,2-b]pyridine
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furo[3,2-b]pyridine-2-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 163°C to 164°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 245.09
Procent renhet 97%