Läs mer
Furo[3,2-b]pyridin, 95 %
Produktkod. 15465757
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465757 1 g 1g
15485757 250 mg 250mg
15475757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15465757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32966.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 272-62-8 | C7H5NO | 119,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 272-62-8
Molekylformel C7H5NO
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD11870744
InChI-nyckel YRTCKZIKGWZNCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine, 4-azabenzo b furan, furopyridine, furo 3,2-b pyridin, 4-aza-1-benzofuran
PubChem CID 12210217
IUPAC-namn furo[3,2-b]pyridin
LEDER O1C=CC2=NC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furo[3,2-b]pyridine
Kokpunkt 79°C to 80°C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.5753
Kvantitet 1 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.