missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Furofenac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furofenac |
| CAS | 56983-13-2 |
| Molekylformel | C12 H14 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Benzofuranacetic acid, 2-ethyl-2,3-dihydro-, 2-Ethyl-2,3-dihydro-5-benzofuranacetic acid, 2-Ethyl-2,3-dihydro-5-benzofuranylacetic acid, SAS 650 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-10-7-9-5-8(6-12(13)14)3-4-11(9)15-10/h3-5,10H,2,6-7H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCC1Cc2cc(CC(=O)O)ccc2O1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vikt | 206.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?