Läs mer
Furosemide, 97+%
Produktkod. 15424059
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424059 25 g 25g
15404059 5 g 5g
15414059 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15424059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61457.14
 Begränsad artikel
I lager
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter | CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.739 g/mol
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-31-9
Molekylformel C12H11ClN2O5S
Molekylvikt (g/mol) 330.739
MDL-nummer MFCD00010549
InChI-nyckel ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
IUPAC-namn 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
LEDER C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furosemide
Smältpunkt 206°C to 209°C
Färg White
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,4309
Löslighetsinformation Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water
Formel vikt 330.74
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Furosemide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Furosemide