Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Furosemid, 97+%
Produktkod. 13591610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13591610 1 g Glasflaska 1g
13591640 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13591610 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 448970010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330,74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-31-9
Molekylformel C12H11ClN2O5S
Molekylvikt (g/mol) 330.74
InChI-nyckel ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
IUPAC-namn 4-klor-2-(furan-2-ylmetylamino)-5-sulfamoylbensoesyra
LEDER C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material Furosemide
Smältpunkt 218,0 °C till 220,0 °C
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,4338
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 330.74
Procent renhet 97+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Furosemide
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Consigli di prudenza
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.