Läs mer
Furosemide Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furosemide Acyl-beta-D-glucuronide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN2O11S/c19-9-5-10(21-6-7-2-1-3-30-7)8(4-11(9)33(20,28)29)17(27)32-18-14(24)12(22)13(23)15(31-18)16(25)26/h1-5,12-15,18,21-24H,6H2,(H,25,26)(H2,20,28,29)/t12-,13-,14+,15-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 506.0398 |