Läs mer
R&D Systems™ Furosemide
Produktkod. 18792744
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18792744 50 mg
1 options
Produktkod. 18792744 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 3109/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.00 SEK
    920.85 SEK / 50mg
    Save 53.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter inhibitor; also GABAA antagonist
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter. Also acts as a non-competitive antagonist at GABAA receptors with ∽ 100-fold greater selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furosemide
CAS 54-31-9
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C12H11ClN2O5S
Formel vikt 330.74
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 330.739