Läs mer
Furoylklorid, TRC
Produktkod. 30393232
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30393232 100 g
1 options
Produktkod. 30393232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF865200100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Furoyl Chloride
CAS 527-69-5
Molekylformel C5H3ClO2
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Furancarbonyl Chloride, 2-Furoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)furan, 2-(Chloroformyl)furan, 2-Furancarboxylic Acid Chloride, 2-Furanoic Acid Chloride, 2-Furanoyl Chloride, 2-Furanylcarbonyl Chloride, 2-Furoic Acid Chloride, 2-Furoic Chloride, 2-Furylcarbonyl Chloride, Furan-2-carbonyl Chloride, Furan-2-carboxylic Chloride, Pyromucyl Chloride, alpha-Furoic Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
LEDER ClC(=O)c1occc1
Molekylvikt (g/mol) 130.53
Formel vikt 129.9822