Läs mer
Fursultiamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fursultiamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N4O3S2/c1-12(16(5-6-22)26-25-10-15-4-3-7-24-15)21(11-23)9-14-8-19-13(2)20-17(14)18/h8,11,15,22H,3-7,9-10H2,1-2H3,(H2,18,19,20) |
| Formel vikt | 398.1446 |
| Procent renhet | >95% |