Läs mer
Furylhydroxymetylketon, TRC
Produktkod. 30134412
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134412 5 g
30004752 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8652505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17678-19-2
Molekylformel C6 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Synonym 2-Furyl Hydroxymethyl Ketone, 1-(2-Furanyl)-2-hydroxyethanone, 2-(1-Oxo-2-hydroxyethyl)furan, 2-(2'-Hydroxyacetyl)furan, 2-(Hydroxyacetyl)furan, 2-Furyl hydroxymethyl Ketone
IUPAC-namn 1-(furan-2-yl)-2-hydroxyethanon
LEDER OCC(=O)c1occc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furyl Hydroxymethyl Ketone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3,7H,4H2
Formel vikt 126.0317
Procent renhet >95%