Läs mer
Furylfuramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furylfuramide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O5/c12-11(14)8(9-2-1-5-17-9)6-7-3-4-10(18-7)13(15)16/h1-6H,(H2,12,14) |
| Formel vikt | 248.0433 |
| Procent renhet | >95% |