Läs mer
Abnova™ FUS Split FISH-sond
Produktkod. 16013435
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16013435
Brand: Abnova™ FS0020.200uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ-hybridisering (cell), fluorescerande in situ-hybridisering (formalin/PFA-fixerade paraffininbäddade sektioner)
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul
Produkttyp FUS Split FISH-sond
Kvantitet 200μ L