Läs mer
Fusaric acid, 99%
Produktkod. 10197693 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10197693 250 mg Glasflaska 250mg
10411631 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10197693 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198962500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-69-6 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-69-6
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
MDL-nummer MFCD00006298
InChI-nyckel DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 3442
ChEBI CHEBI:5199
IUPAC-namn 5-butylpyridin-2-karboxylsyra
LEDER CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fusaric acid
Smältpunkt 97°C to 101°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 4343
Formel vikt 179.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fusaric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.