Läs mer
Fuscoside, MedChemExpress
Beskrivning
Fuscoside (OPC-21268) is an orally effective, nonpeptide, vasopressin V1 receptor antagonist with an IC50 of 0.4 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fuscoside |
| CAS | 131631-89-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H31N3O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | OPC-21268 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (111.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CC1)N(C2CCN(C(C3=CC=C(OCCCNC(C)=O)C=C3)=O)CC2)C4=C1C=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.54 |
| Visa mer |