Läs mer
Fisherbrand™ Säkringar
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Elektriska krav:
100 W, 5 A
Unit Size:
Paket med 10
Description
- 5A säkring
- Tillbehör till mikroskopmodell: FB69075 och FB69088
- Finns i förpackningar om tio
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Säkring |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop |
| Amperage | 5 A |
| Elektriska krav | 100 W, 5 A |
| Antal per förpackning | 10 Pk. |