Läs mer
Fusidinsyra, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fusidic Acid |
| CAS | 6990-06-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fusidic Acid |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C31 H48 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Fusidic acid, ent-(17Z)-16α-(Acetyloxy)-3β,11β-dihydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3,11-dihydroxy-, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,17Z)-, 29-Nor-8α,9β,13α,14β-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3α,11α,16β-trihydroxy-, 16-acetate, (Z)- (8CI), Fusidic acid (7CI), Flucidin, Fucithalmic, Fusidinic acid, NSC 56192, Ramycin, SQ 16603 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O6/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36)/b26-20-/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxi-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetrametyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yliden]-6-metylhept-5-enoinsyra |
| Visa mer |