Läs mer
Asecos™ FX-CLASSIC-90 förvaringsskåp för återcirkulerande luftsäkerhet
Produktkod. 15630159 Handla allt asecos Produkter
Change view
Färg:
Antracitgrå, ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15630159 Antracitgrå, ljusgrå Varje
1 options
Produktkod. 15630159 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3328604133656
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga vätskor och ytterligare farliga ämnen med luftcirkulation för utsug och filtrering av hälsoskadliga ångor.
  • Säkerhet för anställda på grund av undvikande av explosiv atmosfär
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Maximal flexibilitet i installation, förvaring och tillgänglig inredningsutrustning
  • Återcirkulerande luftfilterskåp möjliggör gemensam förvaring, utsugning och filtrering av de mest olika farliga materialen i ett skåp
  • Elektronisk övervakning för filtermättnad, luftåtercirkulationshastighet, serviceintervall och manuell filterkontroll
  • Miljövänlig med lång filterlivslängd och återanvändbart filtersystem
  • Möjlig inredningsutrustning inkluderar lådor, höj- och sänkbara hyllor och bottensumpar
  • Robust konstruktion och lång livslängd – dörrar med tre gångjärn, säkerhetselement monterade utanför förvaringsfack för ökat korrosionsskydd, rep- och slagtålig yta och lätt att rengöra
  • Dörrar stannar i valfritt läge och är självstängande vid brand
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlåsning (möjlighet att integrera i befintligt låssystem) med låslägesindikator (röd/grön)
  • I enlighet med EN 14470-1
  • Enkel transport med integrerad bas med avtagbar, valfri baskåpa
  • Enkel inriktning med justeringshjälp för att kompensera för ojämna golv
  • Idealisk för direkt installation i arbetsområden med mycket låg ljudnivå, ca. 39 dB
  • Med flerstegs bredbandsfilter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Konfiguration 3 x pulverlackerade stålplåtshyllor, lastkapacitet 75 kg; 1 x pulverlackerad stålplåt perforerad insats, lastkapacitet 75 kg; 1 x pulverlackerad stålplåt bottensump, kapacitet 22 L; 3 x PP brickhyllor, lastkapacitet 50 kg, kapacitet 11 L; 1 x PP bottenuppsamlingssump, kapacitet 11 L
Mått (D x B x H) Inredning 522 x 450 x 1647 mm
Mått (D x B x H) 615 x 1193 x 2294 mm
Dörr stil Brandklassad (1,5 tim.)
För användning med (applikation) Lagring av brandfarliga vätskor och farliga ämnen
Inkluderar Luftcirkulation, filtrering, utsug
Bärande kapacitet 600 kg
Antal dörrar 2
Vikt (metrisk) 565.5 kg
Färg Antracitgrå, ljusgrå
Material Gips
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp